Få mere at vide
6-Nitroveratraldehyd, 96%
Artikelnummer. 11427047
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427047 5 g 5g
11394629 10 g 10g
11437047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14415.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20357-25-9 | C9H9NO5 | 211,17 g/mol
6-Nitroveratraldehyd er blevet brugt til fremstilling af ikke-bærertilsat 6-18F-fluor-L-dopa, fundamentalt sporstof til cerebral positron-emissionstomografiundersøgelser af dopaminerge system hos mennesker og o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)methaner til den syntetiske syntese af nitro-kontinenser, den alsidige syntese af nitrocyklus. DMNB er også et enzym involveret i den ikke-homologe ende-sammenføjning (NHEJ) pathway af dobbeltstrenget DNA-brud (DSB) reparation. Det bruges også til at syntetisere analoger af alfa-asaron.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Nitroveratraldehyd er blevet brugt til fremstilling af ikke-bærertilsat 6-18F-fluoro-L-dopa, fundamentalt sporstof til cerebral positronemissionstomografiundersøgelser af dopaminerge system hos mennesker og o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)-synteser af ni-methaner, heterocykler. DMNB er også et enzym involveret i den ikke-homologe ende-sammenføjning (NHEJ) pathway af dobbeltstrenget DNA-brud (DSB) reparation. Det bruges også til at syntetisere analoger af alfa-asaron.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig til 25 mM i ethanol med blid opvarmning og til 100 mM i DMSO.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares væk fra luft, lys og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20357-25-9
Molekylær formel C9H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 211.17
MDL nummer MFCD00007134
InChI nøgle YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroveratraldehyde, dmnb, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzaldehyde, dna-pk inhibitor, benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, dna-dependent protein kinase inhibitor, 2-nitro-4,5-bis methyloxy benzaldehyde, pubchem8213
PubChem CID 88505
IUPAC navn 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitroveratraldehyde
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Mængde 5 g
Beilstein 395599
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig til 25 mM i ethanol med blid opvarmning og til 100 mM i DMSO.
Formel vægt 211.17
Procent renhed 96%