Få mere at vide
6-Nitrofalid, 97%
Artikelnummer. 11424287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424287 25 g 25g
11404287 1 g 1g
11414287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20375.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 610-93-5 | C8H5NO4 | 179,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-93-5
Molekylær formel C8H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 179.13
MDL nummer MFCD00033529
InChI nøgle RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
PubChem CID 223584
IUPAC navn 6-nitro-3H-2-benzofuran-1-on
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitrophthalide
Smeltepunkt 140 °C til 146 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 179.13
Procent renhed 97%