Få mere at vide
6-Nitrophthalide, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10061751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10061751 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10061751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitrophthalide
Navn note 97%
CAS 610-93-5
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140°C to 145°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H5NO4
MDL nummer MFCD00033529
Mængde 1 g
Beilstein 17, 313
Synonym 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
InChI nøgle RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
IUPAC navn 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 179.13
PubChem CID 223584
Formel vægt 179.13
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder