Få mere at vide
6-nitroindol, 97%
Artikelnummer. 11459753
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459753 1 g 1g
11469753 5 g 5g
11479753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12927.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4769-96-4 | C8H6N2O2 | 162,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4769-96-4
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD00051497
InChI nøgle PSWCIARYGITEOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroindole, 1h-indole, 6-nitro, 6-nitro-indole, 6-nitro-ih-indole, pubchem7242, #, acmc-1aq0p
PubChem CID 78502
IUPAC navn 6-nitro-1H-indol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitroindole
Smeltepunkt 141°C to 145°C
Mængde 1 g
Beilstein 135977
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%