Få mere at vide
6-nitrokromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436310
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436310 1 g 1g
11446310 5 g 5g
11456310 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27167.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51484-05-0 | C9H5NO4 | 191.142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51484-05-0
Molekylær formel C9H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 191.142
MDL nummer MFCD02954226
InChI nøgle ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitrochromone, 6-nitro-4h-chromen-4-one, 6-nitrobenzopyran-4-one, acmc-20alxw, 6-nitro-4-oxo-4h-1-benzopyran, 6-nitro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-nitro
PubChem CID 847716
IUPAC navn 6-nitroromen-4-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitrochromone
Smeltepunkt 172°C to 175°C
Mængde 1 g
Formel vægt 191.15
Procent renhed 97%