Få mere at vide
6-nitrobenzothiazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344639
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344639 5 g 5g
11493354 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10634.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2942-06-5 | C7H4N2O2S | 180.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2942-06-5
Molekylær formel C7H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 180.18
MDL nummer MFCD00014569
InChI nøgle QLUFBCVWKTWKBF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 6-nitro-1,3-benzothiazol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Nitrobenzothiazole
Smeltepunkt 173°C to 177°C
Mængde 5 g
Beilstein 7824
Synonym 5-nitrobenzothiazole, 5-nitrobenzo d thiazole, 5-nitro-benzothiazole, benzothiazole, 5-nitro, pubchem21844, 1,3-benzothiazole, 5-nitro, #, benzothiazole, 5-nitro-6ci,7ci,8ci,9ci
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
PubChem CID 350135
Formel vægt 180.18
Procent renhed ≥98%