Få mere at vide
6-morpholinopyridin-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235754
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235754 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10600274 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC38304CB
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-88-6
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD08271893
InChI nøgle PWJWHXJUKOZOGB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525735
IUPAC navn 6-morpholin-4-ylpyridin-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 6-morpholinopicolinaldehyde, 6-morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyde, 4-6-formylpyridin-2-yl morpholine, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyd
Formel vægt 192.22
Procent renhed 97%