Få mere at vide
6-morpholin-4-yl-pyridin-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553012
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553012 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10438192 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10091404 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC17504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 173282-60-5
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD03659703
InChI nøgle VZEANTSDLFVWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinonicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyd, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl
PubChem CID 2776463
SMIL O=CC1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Morpholinonicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 6-(morpholin-4-yl)pyridin-3-carbaldehyd
Formel vægt 192.22
Procent renhed 97%