Få mere at vide
6-Methylthioguanine, TRC
Artikelnummer. 30133555
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133555 250 mg
30041004 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330720250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1198-47-6
Molekylær formel C6 H7 N5 S
Molekylvægt (g/mol) 181.22
Synonym 9H-Purin-2-amine, 6-(methylthio)-, 1H-Purin-2-amine, 6-(methylthio)- (9CI), Purine, 2-amino-6-(methylthio)- (6CI,7CI,8CI), 6-(Methylthio)-9H-purin-2-amine, 2-Amino-6-methylmercaptopurine, 2-Amino-6-methylthiopurine, 6-Methylthioguanine, NSC 29420, S-Methyl-6-thioguanine, S6-Methyl-6-thioguanine
IUPAC navn 6-methylsulfanyl-7H-purin-2-amine
SMIL CSc1nc(N)nc2nc[nH]c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylthioguanine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Formel vægt 181.0422