CAS RN 1198-47-6
IUPAC Navn:
6-(methylsulfanyl)-7H-purin-2-amine
Synonymer:
6-(methylsulfanyl)-7H-purin-2-amine
Molekylvægt (g/mol):
181.22
Molekylformel:
C6H7N5S
InChi Key:
YEGKYFQLKYGHAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CSC1=C2NC=NC2=NC(N)=N1
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-Methylthioguanine, TRC
CAS: 1198-47-6 Molekylær formel: C6 H7 N5 S Molekylvægt (g/mol): 181.22 Synonym: 9H-Purin-2-amine, 6-(methylthio)-,1H-Purin-2-amine, 6-(methylthio)- (9CI),Purine, 2-amino-6-(methylthio)- (6CI,7CI,8CI),6-(Methylthio)-9H-purin-2-amine,2-Amino-6-methylmercaptopurine,2-Amino-6-methylthiopurine,6-Methylthioguanine,NSC 29420,S-Methyl-6-thioguanine,S6-Methyl-6-thioguanine IUPAC navn: 6-methylsulfanyl-7H-purin-2-amine SMIL: CSc1nc(N)nc2nc[nH]c12