Få mere at vide
6-Methylsalicylsyre, 98%
Artikelnummer. 15322042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15322042 25 g 25g
15302042 1 g 1g
15312042 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15322042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453060250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 567-61-3 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 567-61-3
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD01194284
InChI nøgle HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol
PubChem CID 11279
ChEBI CHEBI:17637
IUPAC navn 2-hydroxy-6-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylsalicylic acid
Smeltepunkt 170,0 °C til 175,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methylsalicylic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.