Få mere at vide
6-Methylpyridin-2-carboxaldehyd, 98%
Beskrivelse
6-Methyl-2-pyridincarboxaldehyd blev anvendt i syntesen af 1-(10-cyano- og -10-brom-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)-4-[(arylmethylen)amino]piperaziner, som er forbindelser, der udviser antikonvulsante egenskaber. 6-Methylpyridin-2-carboxaldehyd bruges til at fremstille 1-(6-methyl-pyridin-2-yl)-hexan-1-on med pent-1-en ved en temperatur på 100 °C. Denne reaktion vil kræve reagens 2-amino-3-picolin og katalysatorer (Ph3P)3RhCl, Cp2ZrCl2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Methyl-2-pyridincarboxaldehyd blev anvendt i syntesen af 1-(10-cyano- og -10-brom-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)-4-[(arylmethylen)amino]piperaziner, som er forbindelser, der udviser antikonvulsante egenskaber. 6-Methylpyridin-2-carboxaldehyd bruges til at fremstille 1-(6-methyl-pyridin-2-yl)-hexan-1-on med pent-1-en ved en temperatur på 100 °C. Denne reaktion vil kræve reagens 2-amino-3-picolin og katalysatorer (Ph3P)3RhCl, Cp2ZrCl2.
Opløselighed
Opløseligt i vand (750 g/L).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 29 °C til 33 °C |
| Kogepunkt | 105 °C til 108 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 68 °C (155 °F) |
| Brydningsindeks | 1.527 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 107476 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (750g/L). |
| Formel vægt | 121.14 |
| Procent renhed | 98% |