Få mere at vide
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt is a glucocorticoid of slightly longer half-life than that of Prednisolone.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt |
| CAS | 3-3-2375 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H33NaO8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methylprednisolone sodium succinate 6-Methylprednisolone succinate sodium |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (100.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (50.35 mM) |
| SMIL | C[C@@]12[C@](C(COC(CCC(O[Na])=O)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.53 |
| Vis mere |