Få mere at vide
6-Methylflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469186 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6630
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methylflavone
CAS 29976-75-8
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (211.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC=C(C)C=C13
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Formel vægt 236.27
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation