Få mere at vide
6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15522323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15522323 100 g 100g
15502323 5 g 5g
15512323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15522323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453211000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1604-28-0
Molekylær formel C8H12O
Molekylvægt (g/mol) 124.18
InChI nøgle KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Synonym 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
IUPAC navn (3E)-6-methylhepta-3,5-dien-2-one
SMIL CC(=CC=CC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one
Tæthed 0.8930g/mL
Kogepunkt 168.0°C
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Lineær formel (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.893
Formel vægt 124.18
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.