Få mere at vide
6-Methyl-3,5-heptadien-2-on, 97%
Artikelnummer. 11387256
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387256 25 g 25g
11377256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09169.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1604-28-0 | C8H12O | 124,183 g/mol
6-Methyl-3,5-heptadien-2-on anvendes til fremstilling af (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methyl-3,5-heptadien-2-on anvendes til fremstilling af (RS)-(E)-2,6-dimethyl-1,2-epoxy-3,5-heptadien.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1604-28-0
Molekylær formel C8H12O
Molekylvægt (g/mol) 124.183
MDL nummer MFCD00043647
InChI nøgle KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
Synonym 6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
PubChem CID 5370101
IUPAC navn (3E)-6-methylhepta-3,5-dien-2-on
SMIL CC(=CC=CC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Tæthed 0.89
Kogepunkt 95 °C til 96 °C (20 mmHg)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.534
Mængde 25 g
Beilstein 1699937
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 124.18
Procent renhed 97%