Få mere at vide
6-methoxysalicylsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10821891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10821891 10 g 10g
10250220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10821891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437670100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3147-64-6
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
InChI nøgle AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
PubChem CID 591524
IUPAC navn 2-hydroxy-6-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxysalicylic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 135,9 °C til 136,4 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 10 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxysalicylic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.