Få mere at vide
6-Methoxysalicylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416868
Skift visning
Mængde:
0.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416868 10 g 10g
15406868 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60397.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3147-64-6
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00674090
InChI nøgle AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
PubChem CID 591524
IUPAC navn 2-hydroxy-6-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxysalicylic acid
Smeltepunkt 134 °C til 138 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%