Få mere at vide
6-Methoxyquinolin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxyquinoline |
| Smeltepunkt | 17 °C til 20 °C |
| Tæthed | 1.152 |
| Kogepunkt | 141 °C til 145 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.622 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 115244 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 159.19 |
| Vis mere |