Få mere at vide
6-Methoxyquinoline, 98%
Artikelnummer. 11469263
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469263 5 g 5g
11479263 25 g 25g
11489263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11736.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5263-87-6
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD00006800
InChI nøgle HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
IUPAC navn 6-methoxyquinolin
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxyquinoline
Smeltepunkt 17°C to 20°C
Tæthed 1.152
Kogepunkt 141°C to 145°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.622
Mængde 5 g
Beilstein 115244
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%