Få mere at vide
6-Methoxyquinolin, 98%
Artikelnummer. 10052280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052280 25 g Glasflaske 25g
13428428 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10052280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179340250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5263-87-6
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00006800
InChI nøgle HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
IUPAC navn 6-methoxyquinolin
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxyquinoline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18,0 °C til 20,0 °C
Farve Hvid til cremet
Tæthed 1.1520g/mL
Kogepunkt 193,0 °C (50,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,6170 til 1,6240
Mængde 25 g
Beilstein 21,85
Specifik vægtfylde 1.152
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Granulært pulver