Få mere at vide
6-methoxypyridin-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10564028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10564028 1 g Glasflaske 1g
10155857 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10564028 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312300-42-8 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312300-42-8
Molekylær formel C6H6ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 207.63
MDL nummer MFCD06739108
InChI nøgle OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
PubChem CID 22344709
IUPAC navn 6-methoxypyridin-3-sulfonylchlorid
SMIL COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42.0°C to 45.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 207.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.