Få mere at vide
6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11455910
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455910 5 g 5g
11445910 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26515.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 65873-72-5 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65873-72-5
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD02683446
InChI nøgle CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxynicotinaldehyde, 6-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxypyridine, 2-methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxy-pyridine, 6-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 6-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, pubchem5152
PubChem CID 3364576
IUPAC navn 6-methoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=O)C=N1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Flammepunkt 107°C (225°F)
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.