Få mere at vide
6-Methoxypyridin-3-carboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11445910
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445910 1 g 1g
11455910 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26515.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 65873-72-5 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65873-72-5
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD02683446
InChI nøgle CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxynicotinaldehyde, 6-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxypyridine, 2-methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 5-formyl-2-methoxy-pyridine, 6-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 6-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, pubchem5152
PubChem CID 3364576
IUPAC navn 6-methoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=O)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 49 °C til 52 °C
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 137.14
Procent renhed 98%