Få mere at vide
6-Methoxypyridin-2-boronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 15497665
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497665 5 g 5g
11392289 1 g 1g
15407675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27263.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1034297-69-2 | C12H18BNO3 | 235,09 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og også i design, struktur-aktivitetsforhold og karakterisering af udviklingskandidaten nvp-hsp990.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og også
i design, struktur-aktivitetsforhold og karakterisering af udviklingskandidaten nvp-hsp990.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034297-69-2
Molekylær formel C12H18BNO3
Molekylvægt (g/mol) 235.09
MDL nummer MFCD06798266
InChI nøgle VYWCRVNLPOVYJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, pyridine,2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-methoxy pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridine-2-boronicacidpinacolester, 6-methoxypyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridin-2-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-methoxy-2-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyloxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 17750508
IUPAC navn 2-methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=NC(=CC=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 235.09
Procent renhed 97%