Få mere at vide
6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11392289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392289 1 g 1g
15497665 5 g 5g
15407675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27263.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1034297-69-2 | C12H18BNO3 | 235.09 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og også i design, struktur-aktivitetsforhold og karakterisering af udviklingskandidaten nvp-hsp990.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og også
i design, struktur-aktivitetsforhold og karakterisering af udviklingskandidaten nvp-hsp990.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034297-69-2
Molekylær formel C12H18BNO3
Molekylvægt (g/mol) 235.09
MDL nummer MFCD06798266
InChI nøgle VYWCRVNLPOVYJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, pyridine,2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-methoxy pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridine-2-boronicacidpinacolester, 6-methoxypyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridin-2-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-methoxy-2-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyloxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 17750508
IUPAC navn 2-methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=NC(=CC=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 235.09
Procent renhed 97%