Få mere at vide
6-Methoxyindole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10487592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10487592 500 mg Glass Bottle 500mg
1 options
Artikelnummer. 10487592 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368145000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxyindole
Navn note 98%
CAS 3189-13-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90.0°C to 94.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C9H9NO
MDL nummer MFCD00022780
Mængde 500 mg
Beilstein 21, 22
Synonym 6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
InChI nøgle QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C2C=CNC2=C1
IUPAC navn 6-methoxy-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 147.18
PubChem CID 76659
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Crystals