Få mere at vide
6-Methoxyindole, 98+%
Artikelnummer. 11319635
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319635 250 mg 250mg
11309635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19074.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3189-13-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3189-13-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00022780
InChI nøgle QJRWYBIKLXNYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxyindole, 1h-indole, 6-methoxy, indole, 6-methoxy, 1h-indol-6-yl methyl ether, 6-methoxy indole, pubchem1701, acmc-209hph, opera_id_1903, 6-methyloxy-1h-indole
PubChem CID 76659
IUPAC navn 6-methoxy-1H-indol
SMIL COC1=CC=C2C=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxyindole
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Kogepunkt 105°C (0.2 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 116483
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 147.18
Procent renhed ≥98%