Få mere at vide
6-methoxy-8-nitroquinolin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173780 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10173780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195600010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-8-nitroquinoline
Navn note 99%
CAS 85-81-4
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158 °C til 162 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H8N2O3
MDL nummer MFCD00006802
Mængde 1 g
Beilstein 21, II, 54
Synonym quinoline, 6-methoxy-8-nitro, 6-methoxy-8-nitro-quinoline, 8-nitro-6-methoxyquinoline, methyl 8-nitro-6-quinolyl ether, unii-ats412o1xo, ats412o1xo, pubchem9433, acmc-209q7l, 5-21-03-00248 beilstein handbook reference, ksc655o7n
InChI nøgle MIMUSZHMZBJBPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=C2C(=C1)C=CC=N2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-methoxy-8-nitroquinolin
Molekylvægt (g/mol) 204.18
PubChem CID 6822
Formel vægt 204.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver