Få mere at vide
6-methoxy-2-naphthylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate |
| CAS | 745783-88-4 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C13H10O3 |
| MDL nummer | MFCD08533285 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 6-methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-2-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-2-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-naphthaleneacetaldehyde,6-methoxy-a-oxo-, hydrate 1:1, 2-2-methoxynaphthalen-6-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate |
| InChI nøgle | BAVQWNGBJSPFBJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)C(=O)C=O |
| IUPAC navn | 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat |
| Show More |