Få mere at vide
6-Methoxy-2-naftyglyoxalhydrat, 98%, tør vægt basis
Artikelnummer. 11369126
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369126 5 g 5g
11359126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20260.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 745783-88-4 | C13H12O4 | 232,235 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 745783-88-4
Molekylær formel C13H12O4
Molekylvægt (g/mol) 232.235
MDL nummer MFCD05664091
InChI nøgle CBFAHRRUWMTAQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxynaphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-1-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2-6-methoxy-1-naphthyl-2-oxo-acetaldehyde, pubchem12296, 2-6-methoxynaphthyl-2-oxoethanal, hydrate, 2-6-methoxy-1-naphthalenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-1-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-6-methoxynaphthalen-1-yl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 44118759
IUPAC navn 2-(6-methoxynaphthalen-1-yl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C(=CC=C2)C(=O)C=O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 125 °C til 130 °C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 5 g
Formel vægt 214.22 (Vandfri)
Procent renhed 98%