Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid-d3 (Desmethyl Naproxen-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Naproxen-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)/i1D3 |