CAS RN 1189427-82-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid-d3 (Desmethyl Naproxen-d3), TRC
CAS: 1189427-82-4 Molekylær formel: C13H9D3O3 Molekylvægt (g/mol): 219.25 Synonym: 2-(6-Methoxy-d3-2-naphthyl)acetic Acid,6-Methoxy-d3-2-naphthylacetic Acid,6-MNA-d3,BRL 10720-d3,Desmethyl Naproxen-d3 SMIL: O=C(O)CC1=CC2=C(C=C1)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C2