Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthaldehyd, 99%
Beskrivelse
6-Methoxy-2-naphthaldehyd bruges som et diagnostisk reagens i tumorundersøgelser, der involverer aldehyddehydrogenase-enzymer. Derudover bruges det i organiske syntesereaktioner, der danner fluorescerende substrater til hæmningsundersøgelser relateret til hypertension og vaskulær inflammation. Det bruges også som mellemprodukt af Nabumetone.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Methoxy-2-naphthaldehyd bruges som et diagnostisk reagens i tumorundersøgelser, der involverer aldehyddehydrogenaseenzymer. Derudover bruges det i organiske syntesereaktioner, der danner fluorescerende substrater til hæmningsundersøgelser relateret til hypertension og vaskulær inflammation. Det bruges også som mellemprodukt af Nabumetone.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-2-naphthaldehyde |
| Smeltepunkt | 80 °C til 82 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1945989 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 99% |