Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11456816
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456816 5 g 5g
11466816 25 g 25g
11476816 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23943.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3453-33-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
6-Methoxy-2-naphthaldehyd bruges som et diagnostisk reagens i tumorundersøgelser, der involverer aldehyddehydrogenase-enzymer. Derudover bruges det i organiske syntesereaktioner, der danner fluorescerende substrater til hæmningsundersøgelser relateret til hypertension og vaskulær inflammation. Det bruges også som mellemprodukt af Nabumetone.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methoxy-2-naphthaldehyd bruges som et diagnostisk reagens i tumorundersøgelser, der involverer aldehyddehydrogenaseenzymer. Derudover bruges det i organiske syntesereaktioner, der danner fluorescerende substrater til hæmningsundersøgelser relateret til hypertension og vaskulær inflammation. Det bruges også som mellemprodukt af Nabumetone.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er følsomt over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3453-33-6
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00081152
InChI nøgle VZBLASFLFFMMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-naphthaldehyde, 6-methoxy-2-naphthalaldehyde, unii-9244l5l5zy, 6-methoxy-naphthalene-2-carbaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 6-methoxy, pubchem13704, acmc-1ah4r, 6-methoxy-2-napthaldehyde, dsstox_cid_31510, dsstox_rid_97395
PubChem CID 76991
IUPAC navn 6-methoxynaphthalen-2-carbaldehyd
SMIL COC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 5 g
Beilstein 1945989
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%