Få mere at vide
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol, 97%
Beskrivelse
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol blev brugt som en inhibitor af arylcarbonhydridhydroxylase (PB/AHH) og aminopyrin-N-demethylase (ADPM) i levermikrosomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
en inhibitor af arylcarbonhydridhydroxylase (PB/AHH) og aminopyrin-N-demethylase (ADPM) i levermikrosomer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-2-methylbenzothiazole |
| Tæthed | 1.204 |
| Flammepunkt | 109 °C (228 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 179.24 |
| Procent renhed | 97% |