Få mere at vide
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole, 97%
Artikelnummer. 15425147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425147 1 g 1g
15435147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2941-72-2 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol blev brugt som en inhibitor af arylcarbonhydridhydroxylase (PB/AHH) og aminopyrin-N-demethylase (ADPM) i levermikrosomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-Methoxy-2-methylbenzothiazol blev brugt som
en inhibitor af arylcarbonhydridhydroxylase (PB/AHH) og aminopyrin-N-demethylase (ADPM) i levermikrosomer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2941-72-2
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.237
MDL nummer MFCD00005795
InChI nøgle DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl, 2-methyl-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-benzothiazole, benzothiazole,6-methoxy-2-methyl, 6-methoxy-2-methylbenzothiazol, #, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 76254
IUPAC navn 6-methoxy-2-methyl-1,3-benzothiazol
SMIL CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Tæthed 1.204
Flammepunkt 109°C (228°F)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 179.24
Procent renhed 97%