Få mere at vide
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolon, 98+%
Artikelnummer. 11397405
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397405 1 g 1g
11307415 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05349.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1626.90 DKK
    1336.65 DKK / 1g
    Spare 290.25 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 532-91-2 | C8H7NO3 | 165,148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-91-2
Molekylær formel C8H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 165.148
MDL nummer MFCD00051726
InChI nøgle MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 10772
IUPAC navn 6-methoxy-3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Smeltepunkt 152 °C til 156 °C
Mængde 1 g
Beilstein 141041
Formel vægt 165.15
Procent renhed ≥98%