Få mere at vide
6-methoxy-1-indanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362787
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362787 5 g 5g
11352787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15819.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13623-25-1 | Molekylærformel: C10H10O2 | Molekylvægt: 162,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13623-25-1
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00021232
InChI nøgle UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon
PubChem CID 334036
IUPAC navn 6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL COC1=CC=C2CCC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-1-indanone
Smeltepunkt 104 °C til 109 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1238602
Formel vægt 162.19
Procent renhed 99%