Få mere at vide
6-Methoxy-1-indanone, 98%
Artikelnummer. 10707582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10707582 1 g Glass bottle 1g
10235181 5 g Glass bottle 5g
11904871 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10707582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334070010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13623-25-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13623-25-1
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00021232
InChI nøgle UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon
PubChem CID 334036
IUPAC navn 6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMIL COC1=CC=C2CCC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-1-indanone
Smeltepunkt 107.0°C to 111.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl acetate,methylene dichloride
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxy-1-indanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.