missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Mercaptopurine Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Mercaptopurine Disulfide |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N8S2/c1-11-5-7(13-1)15-3-17-9(5)19-20-10-6-8(14-2-12-6)16-4-18-10/h1-4H,(H,11,13,15,17)(H,12,14,16,18) |
| Formel vægt | 302.0157 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?