CAS RN 49808-20-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-Mercaptopurine Disulfide, TRC
CAS: 49808-20-0 Molekylær formel: C10 H6 N8 S2 Molekylvægt (g/mol): 302.34 Synonym: 6,6'-Dithiodi-9H-purine,1H-Purine, 6,6'-dithiobis- (9CI),Purine, 6,6'-dithiodi- (7CI),6,6'-Dithiodi-9H-purine,Bis(6-purinyl) disulfide,NSC 166569,NSC 77640,6-Mercaptopurine Disulfide IUPAC navn: 6-(7H-purin-6-yldisulfanyl)-9H-purine SMIL: S(Sc1ncnc2nc[nH]c12)c3ncnc4[nH]cnc34