missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 17904095
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17904095 50 mg
17950425 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17904095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI86830550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34131-99-2
Molekylær formel C13 H24 O
Molekylvægt (g/mol) 196.33
Synonym 2-Naphthol, decahydro-6-isopropyl- (8CI), Decahydro-6-(1-methylethyl)-2-naphthalenol, 6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol
IUPAC navn 6-propan-2-yl-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen-2-ol
SMIL CC(C)C1CCC2CC(O)CCC2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H24O/c1-9(2)10-3-4-12-8-13(14)6-5-11(12)7-10/h9-14H,3-8H2,1-2H3
Formel vægt 196.1827
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.