Få mere at vide
6-(Hydroxymethyl)benzothiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11966791 1 g 1g
11976791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441330010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 19989-66-3
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
InChI nøgle OZGXSRLIKDPNMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d thiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl benzothiazole, 6-benzothiazolemethanol, benzothiazol-6-yl-methanol, benzothiazol-6-yl methanol, benzothiazole-6-methanol, benzothiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethylbenzothiazole, benzo d thiazol-6-yl-methanol
PubChem CID 17860385
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-6-ylmethanol
SMIL C1=CC2=C(C=C1CO)SC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 103,0 °C til 105,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 165.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle