missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Hydroxy Chlorzoxazone-13C6, TRC

Artikelnummer. 30012870
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.25 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012870 2.5 mg 2.5mg
30010431 0.25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8251222.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 475295-90-0
Molekylær formel C13C6H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 191.52
Synonym 5-Chloro-6-hydroxy-2(3H)-benzoxazolone-13C6;
IUPAC navn 5-Chloro-6-hydroxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one-3a,4,5,6,7,7a-13C6
SMIL O[13C]1=[13CH][13C]2=[13C](NC(O2)=O)[13CH]=[13C]1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy Chlorzoxazone-13C6
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 191.0081
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.