CAS RN 475295-90-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-Hydroxy Chlorzoxazone-13C6, TRC
CAS: 475295-90-0 Molekylær formel: C13C6H4ClNO3 Molekylvægt (g/mol): 191.52 Synonym: 5-Chloro-6-hydroxy-2(3H)-benzoxazolone-13C6; IUPAC navn: 5-Chloro-6-hydroxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one-3a,4,5,6,7,7a-13C6 SMIL: O[13C]1=[13CH][13C]2=[13C](NC(O2)=O)[13CH]=[13C]1Cl