Få mere at vide
6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273372
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10273372 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10233422 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10747685 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10273372 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02738DA
Kemiske identifikatorer
CAS 6272-26-0
Molekylær formel C8H6O3
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00068174
InChI nøgle GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
PubChem CID 235717
IUPAC navn 6-hydroxy-1-benzofuran-3-on
SMIL OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 150.13
Procent renhed 97%