Få mere at vide
6-Fluoroveratraldehyd, 97%
Artikelnummer. 10294814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10294814 1 g Glasflaske 1g
10204824 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398090010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 71924-62-4 | C9H9FO3 | 184,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71924-62-4
Molekylær formel C9H9FO3
Molekylvægt (g/mol) 184.17
MDL nummer MFCD00061108
InChI nøgle IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroveratraldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy, pubchem2651, acmc-1bkgo, 4.5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluoro benzaldehyde
PubChem CID 603595
IUPAC navn 2-fluor-4,5-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(F)=C(C=O)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoroveratraldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98 °C til 100 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H2(F)CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 184.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Fluoroveratraldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.