Få mere at vide
6-fluoroveratraldehyd, 97+%
Description
6-Fluoroveratraldehyd anvendes til fremstilling af 6-[18F]fluoroveratraldehyd via nukleofil aromatisk substitution med [18F]fluorid. Det bruges også til fremstilling af nøglemetabolitter af 6-fluor-DOPA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Fluoroveratraldehyd anvendes til fremstilling af 6-[18F]fluoroveratraldehyd via nukleofil aromatisk substitution med [18F]fluorid. Det bruges også til fremstilling af nøglemetabolitter af 6-fluor-DOPA.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Det er følsomt over for luft.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoroveratraldehyde |
| Smeltepunkt | 98 °C til 100 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2109343 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 184.17 |
| Procent renhed | ≥98% |