Få mere at vide
6-fluoroveratraldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444707 1 g 1g
11454707 5 g 5g
11464707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21202.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71924-62-4 | C9H9FO3 | 184.17 g/mol
6-Fluoroveratraldehyd anvendes til fremstilling af 6-[18F]fluoroveratraldehyd via nukleofil aromatisk substitution med [18F]fluorid. Det bruges også til fremstilling af nøglemetabolitter af 6-fluor-DOPA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Fluoroveratraldehyd anvendes til fremstilling af 6-[18F]fluoroveratraldehyd via nukleofil aromatisk substitution med [18F]fluorid. Det bruges også til fremstilling af nøglemetabolitter af 6-fluor-DOPA.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71924-62-4
Molekylær formel C9H9FO3
Molekylvægt (g/mol) 184.17
MDL nummer MFCD00061108
InChI nøgle IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroveratraldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy, pubchem2651, acmc-1bkgo, 4.5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluoro benzaldehyde
PubChem CID 603595
IUPAC navn 2-fluor-4,5-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(F)=C(C=O)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoroveratraldehyde
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Mængde 1 g
Beilstein 2109343
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 184.17
Procent renhed ≥98%